Fontos dokumentumok
70937
Millipore
Tryptose
suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from protein mixture, tryptic digest, Trypto-peptone
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.85
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
izzítási maradék
≤12%
veszteség
≤8% loss on drying
pH
6.2-7.2
oldhatóság
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C. A. Reddy
Methods for General and Molecular Microbiology (2007)
Ronald M. Atlas
Handbook of Media for Environmental Microbiology (2005)
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.