T2813
Tryptose
pkg of 500 g, suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from meat and soybean meal, Tryptic digested peptone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
form
powder
kiszerelés
pkg of 500 g
tárolási körülmény
(Keep dry and tightly closed)
szín
light yellow to yellow
pH
6.2-7.2
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.