70169
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥12% Nitrogen, ≤5.5% Amino
Szinonimák:
Peptone from casein, Peptone from casein, pancreatic digest
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Peptone from casein, pancreatic digest, Pancreatic digest of casein, suitable for microbiology
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
total nitrogen (N), ≥12%
izzítási maradék
≤10%
veszteség
≤6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.