95039
Casein Peptone
Tryptic digest of casein from bovine milk, ≤6.0% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Szinonimák:
Peptone from casein, Peptone from casein, tryptic digest, Tryptone enzymatic digest from casein
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tryptone enzymatic digest from casein, for biotechnological purposes
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
grade
for biotechnological purposes
Forma
powder
összetétel
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥12%
izzítási maradék
≤17.0%
veszteség
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Grow recombinant strains of E. coli
- Propagate theta bacteriophages
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.