Fontos dokumentumok
M1053
Motility Test Medium
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
Agar, 5.00 g/L
Sodium chloride, 5.00 g/L
Tryptose, 10.00 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | growth & motility: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.