90765
Peptone
from soybean(enzymatic digest), suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from soybean, Enzymatic Soy Digest, Soy peptone, Soybean Peptone Powder, Soybean peptone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
soybean (enzymatic digest)
Minőségi szint
grade
for biotechnological purposes
Forma
powder
összetétel
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥8.0%
kiszerelés
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
izzítási maradék
≤20%
veszteség
≤10% loss on drying
szín
faint beige
faint brown
faint yellow
pH
6.3-7.3 (25 °C)
oldhatóság
H2O: 2%
soluble, clear, light yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
- Tightly closed. Dry.
- Hygroscopic - Store under inert gas.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.