70178
Peptone from soybean, enzymatic digest
suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from soybean
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
leírás
Enzymatic digest of soybean
Forma
powder
összetétel
total nitrogen (N), ≥7%
kiszerelés
pkg of 100 g
pkg of 500 g
izzítási maradék
<22%
veszteség
≤6% loss on drying
pH
7.1±0.5 (2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, yellow to brownish-yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.