Fontos dokumentumok
70172
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤6.0% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Szinonimák:
Peptone from casein, Peptone from casein, tryptic digest, Tryptone from casein, enzymatic digest
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
product name
Peptone from casein, tryptic digest, suitable for microbiology
biológiai forrás
bovine milk
Minőségi szint
form
powder
összetétel
total nitrogen (N), ≥11%
izzítási maradék
≤15.0%
veszteség
≤6.0% loss on drying
pH
6.7±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, colorless to faintly brownish-yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
Általános leírás
A rich source of amino acids with a high content of tryptophan, useful for the identification of indole producing microorganisms.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.