Fontos dokumentumok
70194
Tryptone Water
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (tryptic hydrolysate of casein), 10.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.5±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
sample preparation
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Proteus spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
nonselective for enterobacteriaceae
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?