Merck
16025
Millipore
Brilliant Green Bile Lactose Broth
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Szinonimák:
BRILA-Broth, Brilliant Green Bile Bouillon 2%
About This Item
UNSPSC kód:
41171606
NACRES:
NA.85
Ügynökség
according to GB 4789.3-2016
according to ISO 4831:2006
according to ISO 4832:2006
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
brilliant green, 0.0133 g/L
lactose, 10 g/L
ox-bile (dried), 20 g/L
peptone, 10 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective for Enterobacter spp.
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Alkalmazás
For the selective enrichment and enumeration by titer determination or MPN method of E. coli and other fecal coliform from water, milk, food and other material.
Elkészítési megjegyzés
Dissolve 40 g in 1 litre distilled water. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
A new synthetic, selective, liquid medium for determination of coliform bacteria.
G Szita et al.
Acta veterinaria Hungarica, 34(3-4), 145-149 (1986-01-01)
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Protocols
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Általános útmutató az Enterobacteriaceae kimutatására és számbavételére az élelmiszerekben az EN-ISO 8523:1991 és az EN-ISO 4832:1991 szabvány szerint.