Fontos dokumentumok
70148
Nutrient Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
NA, standard nutrient agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 16266:2006
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
meat extract, 1 g/L
peptone, 5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 2 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.1±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Nutrient Agar is used for the routine cultivation of microorganisms not requiring specific nutritional requirements
- It is also used for the enumeration and enrichment of bacteria
- Nutrient Agar can be used as a base for preparing special culture media.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Some Bacillus species are crucial for advancing our understanding of bacteria, while others can be harmful, acting as spoilage organisms or pathogens. Nevertheless, all these species are significant in biotechnological research.
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques