Fontos dokumentumok
75605
m-CP Agar Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Membrane Clostridium perfringens Agar Base
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
bromocresol purple, 0.04 g/L
L-cysteine hydrochloride, 1 g/L
ferric chloride 6H2O, 0.09 g/L
indoxyl-β-D-glucoside, 0.06 g/L
magnesium sulfate 7H2O, 0.1 g/L
sucrose, 5 g/L
tryptose, 30 g/L
yeast extract, 20 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
selective and differential for Clostridium spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.