Fontos dokumentumok
44653
EC Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Escherichia Coli Broth
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 7251:2005
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
bile salts, 1.5 g/L
casein digest (pancreatic), 20 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
lactose, 5 g/L
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.9±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.