Merck
69710
Sigma-Aldrich
Methyl violet
for microscopy (Bact., Bot., Hist.), indicator (pH 0.1-2.0), mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides
Szinonimák:
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
About This Item
CAS-szám:
Colour Index szám:
42535
Beilstein:
8464808
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
indicator (pH 0.1-2.0)
Minőségi szint
form
powder or crystals
szín
green to very dark green
pH
1-2
mp
137 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl violet is a triphenylmethane dye. It is a mixture of tetra-, penta-, and hexa- methyl pararosaniline.
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
John D. Bancroft
Theory and Practice of Histological Techniques, 725-725 (2008)