Fontos dokumentumok
61135
Crystal Violet
for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.), indicator (pH 0.1-2.0)
Szinonimák:
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.)
indicator (pH 0.1-2.0)
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
green to very dark green
visual transition interval
0.1-2.0, yellow-green to blue-violet
mp
205 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.190 g/cm3
ε (extinkciós együttható)
≥1750 at 585-595 nm in water
alkalmasság
suitable for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.)
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Crystal violet is mainly used in Gram staining and its variants, and for staining amyloid, bacterial components, and vascular plant tissues.
- It is used in polychrome staining of epoxy resin sections, viability staining of cultured neurons, and confocal optical sectioning to analyze meiotic structures.
- It is also employed in the acridine orange-crystal violet staining of intracellular bacteria, microsporidian spores, and cytological smears.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?