Fontos dokumentumok
1.01408
Supelco
Crystal violet (C.I. 42555)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Crystal violet (C.I. 42555), Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H30ClN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
407.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116130
EC index szám:
208-953-6
NACRES:
NA.21
Terméknév
Crystal violet (C.I. 42555), indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Forma
solid
hatékonyság
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
összetétel
dye content, ≥90% spectrophotometric assay (calc. on dried substance)
szennyeződések
<0.10% Michler′s ketone
veszteség
≤7.5% loss on drying, 110°C, 4 h
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
189-194 °C
oldhatóság
10 g/L
sűrűség
1.19 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
220‑400 kg/m3
λmax
589-594 nm in water
abszorbancia arány
0.98-1.20 (Ratio, E (lambdamax - 15 nm)/E (lambdamax +  15 nm))
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)[C+](c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Dye content (spectrophotometrically; calc. on dried substance): ≥ 90.0%
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorbance characteristics (Ratio,E (λmax - 15 nm)/E (λmax +  15 nm)): 0.98 - 1.20
Absorption maximum λmax. (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2000 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C, 4 h): ≤ 7.5%
Suitability as indicator (ACS): passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph. Eur.): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)