Fontos dokumentumok
198099
Methyl violet 2B
certified by the Biological Stain Commission
Szinonimák:
Basic Violet 1
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
crystalline powder
összetétel
Dye content, 75%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
137 °C (dec.) (lit.)
λmax
584 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Klebsiella pneumoniae from Enterobacter aerogenes and Other
Gram-Negative Organisms
consensus in SUMO fusion expression system
in E.coli