Fontos dokumentumok
32675
Crystal Violet
indicator for the determination of the redox potential, S. No.: 785
Szinonimák:
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
About This Item
Javasolt termékek
grade
indicator for the determination of the redox potential
Minőségi szint
Teszt
≥96% (HPLC)
form
powder
szín
S. No.: 785
mp
205 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 0.1%
sűrűség
1.190 g/cm3
alkalmasság
complies for sensitivity
antibiotikus hatásspektrum
fungi
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)