Merck
277339
Sigma-Aldrich
Methyl Purple
in H2O
Szinonimák:
Methyl Purple indicator solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C67H62N8Na4O14S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1391.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
in H2O
pH
4.8-5.4, violet to green
mp
0 °C
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C
λmax
409 nm
618 nm (2nd)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2C(=O)O[Na].CN(C)c3ccc(cc3)N=Nc4ccccc4C(=O)O[Na].CCN(Cc5cccc(c5)S(=O)(=O)O[Na])c6ccc(cc6)C(=C7/C=CC(C=C7)=[N+](CC)Cc8cccc(c8)S([O-])(=O)=O)\c9ccc(O)cc9S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2C15H15N3O2.4Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;2*1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;;;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);2*3-10H,1-2H3,(H,19,20);;;;/q;;;4*+1/p-4/b;2*17-16+;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNJVTYXLOYTWPD-HFZRWZJVSA-J
Általános leírás
Methyl purple is a quinone-imide redox dye.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Methyl Purple is a green colored powder. It changes color from purple (pH 4.8) to green (pH 5.4). Methyl Purple acts as an antimicrobial agent. In addition, it also aids in detection of lactic acid bacteria and determination of iron in human hair.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
T Graan et al.
Analytical biochemistry, 144(1), 193-198 (1985-01-01)
Methyl purple is a recently introduced quinone-imide redox dye that has been shown to be an exceptionally sensitive monitor of photosystem I activity in chloroplasts. This compound has a wide range of potential applications for studies of photosynthetic electron transfer
R. W. Sabnis
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)