931152
TEM Grids
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
Szinonimák:
TEM grids
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
Anyagok
carbon film (holey)
copper grid
kiszerelés
box of 25
rácsméret
300 mesh
hole avg. diam.
100 nm
Általános leírás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)