Fontos dokumentumok
17173
Rappaport Vassiliadis Broth, modified
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Magnesium chloride Malachite Green Broth, Modified Rappaport Vassiliadis Broth, RV Broth, Salmonella Enrichment Broth acc. to Rappaport and Vassiliadis
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
5.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
food and beverages
pathogen testing
microbiology
alkalmasság
selective for Salmonella spp.
Alkalmazás
Komponensek
Sodium chloride 8 g/1110 mL;
Monopotassium phosphate 1.6 g/1110 mL;
Magnesium chloride anhydrous 18.7 g/l (is equivalent to 40 g/1110 mL Magnesium chloride hexahydrate);
Malachite Green 0.04 g/1110 ml
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.