Fontos dokumentumok
63954
Ethyl acetoacetate
analytical standard
Szinonimák:
Acetoacetic ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.48 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 28.5 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
580 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
9.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n/D 1.418-1.420
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 130 g/L at 20 °C
sűrűség
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a diluent for improving cold flow properties of biodiesel from waste cooking oil.
- As an additive for activating Fe3O4 nanoparticles for efficient catalytic oxidation of aldehydes to carboxylic acids.
Javasolt termékek
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
164.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?