8.09622
Ethyl acetoacetate
for synthesis
Szinonimák:
Ethyl acetoacetate, EAA, Acetoacetic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.26 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
350 °C
hatékonyság
3980 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.0-54 % (v/v)
pH
4.0 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
-53.3 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 73.5 °C
oldhatóság
130.3 g/L
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 7-hydroxycoumarin derivatives via Pechmann condensation reaction with 1,3-dihydroxybenzene in the presence of acid catalysts.
- 2,6-disubstituted piperidine alkaloid, (−)-pinidinone via stereoselective α-aminoallylation followed by Grubbs′ olefin cross-metathesis reaction.
- Michael addition products via Michael addition reaction with chalcones and azachalcones in the presence of a base catalyst.
- α, β-unsaturated carbonyl compounds via Knoevenagel condensation reaction with glyceraldehyde acetonide in the presence of a base catalyst.
It can be also utilized as a reactant in the transesterification and asymmetric hydrogenation reactions to produce valuable products.
Analízis megjegyzés
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.030
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
164.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73.5 °C - closed cup