Fontos dokumentumok
Y0000011
Hymecromone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Methylumbelliferone, β-Methylumbelliferone, 4-MU, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hymecromone
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O3/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)