Merck
52017
Supelco
3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
Szinonimák:
(±)-3-Hydroxybutanoic acid, DL-β-Hydroxybutyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2COOH
Molekulatömeg:
104.10
Beilstein:
773861
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.4390-1.4450
n20/D 1.443 (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Tissue engineering: used in tissue engineering scaffolds(Singaravelu et al., 2024).
  • Metabolic Effects of Diabetes Treatments:To study the metabolic effects of diabetes treatments, particularly SGLT2 inhibitors and metformin, in diabetic mice, showcasing its role in diabetes management(Harada et al., 2024).
  • Serum Metabolomic Signature in Cats: As a biomarker for the nutritional status and energy restriction effects in the fasted serum metabolomic signature of lean and obese cats(Grant et al., 2024).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)