Fontos dokumentumok
54949
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
H × belső átmérő:
25 cm × 4.6 mm
külső felület:
300 m2/g
részecskeméret:
5 μm
mátrix aktív csoport:
C18 (octadecyl) phase
pórusméret:
100 Å
Mátrix:
octadecyl
Terméknév
LiChrosorb® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L1
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
LiChrosorb®
a címkézés mértéke
17% Carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
300 m2/g
Mátrix
octadecyl
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
LiChrosorb® RP-18 HPLC Columns are classified as L1 USP columns and are primarily used for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds. The totally porous irregular particles ensure reliable results.
LiChrosorb® RP-18 HPLC column comprises of totally porous irregular particles made of silica with an octadecyl derivative. This highly reliable sorbent is suitable for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds, according to L1 USP specifications.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)