Merck
183059
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
97%
Szinonimák:
Sorbic alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.14
Beilstein:
1719722
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-33 °C (lit.)
sűrűség
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Related Categories
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Efficient silver-catalyzed regio- and stereospecific aziridination of dienes.
Josep Llaveria et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(39), 7092-7095 (2010-08-19)
Azime Ak et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(24), 7410-7413 (2010-11-06)
We here describe a simple and efficient synthetic method for a non-hydrolysable precursor of a GDP-fucose analogue: The synthesis of the racemic aminofuranofucitol 3 from sorbic alcohol by nitroso-Diels-Alder reaction. This 'all-cis-pyrrolidine', with all substituents occupying a cis position, has
D L Bissett et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 7(2), 63-67 (1990-04-01)
Albino hairless mice (SkH:HR-1) exposed chronically to suberythemal doses of ultraviolet B (UVB) radiation display visible skin wrinkling and tumors. Topical treatment of mice with solutions of conjugated dienes (2,4-hexadien-1-ol and derivatives of it) prior to each UVB radiation exposure