Merck
89529
Supelco
Maleic anhydride
analytical standard
Szinonimák:
2,5-Furandione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.06
Beilstein:
106909
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.4 (vs air)
gőznyomás
0.16 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
870 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
217.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
103 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)