Fontos dokumentumok
M5525
4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98%, powder
Szinonimák:
N-Succinimidyl 4-(maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate, SMCC
Teszt
≥98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
mp
180-182 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL
DMF: soluble
funkcionális csoport
NHS ester
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)C2CCC(CN3C(C=CC3=O)=O)CC2
InChI
1S/C16H18N2O6/c19-12-5-6-13(20)17(12)9-10-1-3-11(4-2-10)16(23)24-18-14(21)7-8-15(18)22/h5-6,10-11H,1-4,7-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJAHTWIKCUJRDK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)