Merck
242446
Sigma-Aldrich
Suberic acid monomethyl ester
97%
Szinonimák:
Monomethyl suberate
About This Item
Lineáris képlet:
HO2C(CH2)6CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
sűrűség
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
SMILES string
COC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6-8(10)11/h2-7H2,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The effects of suberic acid monomethyl ester (monomethyl suberate) on liver lactate metabolism was studied.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
R Rognstad
Biomedica biochimica acta, 50(7), 921-930 (1991-01-01)
We have examined the effects of salicylate on fluxes of lactate metabolism in rat hepatocytes using a steady state model. Salicylate produces an uncoupling effect, an inhibition of gluconeogenesis, a marked activation of pyruvate dehydrogenase flux, and an inhibition of