Fontos dokumentumok
95054
Azelaic acid
analytical standard
Szinonimák:
Nonanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
6.5 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
106-112 °C
109-111 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Tobacco using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Topical preparations using reversed-phase liquid chromatographic (LC) with UV-Vis detection.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
410.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
210 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?