Fontos dokumentumok
31712
Fluazifop-P-butyl
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Butyl (R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VAIZTNZGPYBOGF-CYBMUJFWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In different varieties of lettuce (Lactuca sativum) by capillary gas chromatography with nitrogen–phosphorus detection (NPD).
- In tea samples by modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) sample preparation procedure combined with ultra-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS).
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)