Fontos dokumentumok
08163
L-Arginine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
form
liquid
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
koncentráció
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
colorless
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?