Merck
609064
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(amino-15N)
99 atom % 15N
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H1215NNO2
Molekulatömeg:
205.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 15N
optikai aktivitás
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2][C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIVBCDIJIAJPQS-ZNXOOWLZSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)