Merck
617458
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid-2,2-d2
98 atom % D
Szinonimák:
GABA-d2
About This Item
Lineáris képlet:
H2N(CH2)2CD2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
elérhetőség
not available in Japan
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)