Merck
54918
Sigma-Aldrich
(S)-2-Hydroxybutyric acid
for chiral derivatization, ≥97.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.10
Beilstein:
1720940
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for chiral derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (T)
≥97.0%
form
solid
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
50-54 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carlos Calderón et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 194-200 (2017-02-01)
Chiral short chain aliphatic hydrocarboxylic acids (HCAs) are common compounds being part of different biological processes. In order to control and understand these processes is of pivotal importance to determine the identity of the involved enantiomer or their enantiomeric ratio.