Fontos dokumentumok
220116
2-Hydroxybutyric acid sodium salt
97%
Szinonimák:
2-Hydroxybutanoic acid sodium salt, DL-α-Hydroxybutyric acid sodium salt, Sodium α-hydroxybutyrate, Sodium (DL)-α-hydroxybutyrate, Sodium (±)-2-hydroxybutyrate, Sodium 2-hydroxybutanoate, Sodium 2-hydroxybutyrate
Teszt
97%
form
solid
mp
133-135 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[Na+].CCC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOSCXNXKSOHVSQ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?