Merck
420964
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Ketopinic acid
99%
Szinonimák:
(1S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.22
Beilstein:
4180005
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]23/D +58°, c = 1 in chloroform
mp
237-239 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ketone
SMILES string
CC1(C)C2CCC1(C(O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-3-4-10(9,8(12)13)7(11)5-6/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t6-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDODWBQJVMBHCO-LDWIPMOCSA-N
Általános leírás
(1S)-(+)-Ketopinic acid is a chiral ketone.
Alkalmazás
(1S)-(+)-Ketopinic acid may be used to prepare:
  • Chiral phosphine-oxazoline ligands, which can used in asymmetric palladium-catalyzed Heck reaction of aryl or alkenyl triflates with cyclic alkenes.
  • A chiral imino-phosphine ligand, which can be used in palladium-catalyzed asymmetric Diels–Alder reactions to prepare six-membered carbocycles.
  • A chiral iminopyridine ligand, which can be used in copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction between nitromethane and o-anisol to form the corresponding β-hydroxynitroalkane.
Used to prepare a new chiral oxazolidone auxiliary and a ketopinic derivatized polymer used for the deracemization of amines. Starting material for the synthesis of homochiral 2,10-camphanediols. Employed in the formation of a chiral Schiff base precursor to diethyl (S)-α-amino-α-alkyl phosphonates.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Palladium-catalyzed asymmetric Diels-Alder reactions with novel chiral imino-phosphine ligands.
Hiroi K and Watanabe K.
Tetrahedron Asymmetry, 12(22), 3067-3071 (2001)
Chiral P, N-ligands based on ketopinic acid in the asymmetric Heck reaction.
Gilbertson SR and Fu Z.
Organic Letters, 3(2), 161-164 (2001)
Calmes, M. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 817-817 (1994)
Yan, T.-H. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4959-4959 (1991)
Deng, J. et al.
Synthesis, 963-963 (1991)