Fontos dokumentumok
54925
(S)-3-Hydroxybutyric acid
≥97.0%
Szinonimák:
(+)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (3S)-3-Hydroxybutanoic acid, (S)-β-Hydroxybutanoic acid, (S)-(+)-β-Hydroxybutyric acid, L-β-Hydroxybutyric acid
Teszt
≥97.0%
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +25±1°, c = 6% in H2O
mp
45-50 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
- S-(2-acetamidoethyl) (S)-3-hydroxybutanethioate by reacting with acetylcysteamine in the presence of coupling reagent.
- 3-hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-(3S)-butanamide by treating with 4-methoxyaniline in the presence of acid-amine coupling reagent.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.