Fontos dokumentumok
54920
(R)-3-Hydroxybutyric acid
≥98.0% (T)
Szinonimák:
(3R)-3-Hydroxybutanoic acid, (3R)-Hydroxybutyrate, 3R-Hydroxybutanoic acid, D-β-Hydroxybutyrate
Teszt
≥98.0% (T)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −25±1°, c = 6% in H2O
mp
49-50 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.