Fontos dokumentumok
323594
α-Hydroxyisobutyric acid
99%
Szinonimák:
alpha-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-Methyllactic acid
Teszt
99%
Forma
solid
bp
84 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A chelating agent to improve the separation of lanthanides and actinides by liquid chromatography.
- In the synthesis of room temperature–stabilized, pure, nanocrystalline β-NiMoO4.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?