Merck
302791
Sigma-Aldrich
Geranyl chloride
95%
Szinonimák:
trans-1-Chloro-3,7-dimethyl-2,6-octadiene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4808 (lit.)
bp
102-104 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C10H17Cl/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WLAUCMCTKPXDIY-JXMROGBWSA-N
Általános leírás
Geranyl chloride undergoes palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl and alkenylgold(I) phosphanes to afford the α-substitution product.
Alkalmazás
Geranyl chloride was used as starting reagent in the synthesis of:
  • C25 compound moenocinol
  • 2-methyl-6-geranylphenol
  • manoalide and seco-manoalide analogs
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
194.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
90 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation and oxidative polymerization of 2-methyl-6-geranylphenol.
Hyun SH, et al.
Polymer Bull., 18(4), 283-286 (1987)
A synthesis of moenocinol from isoprenoid precursors.
Bottger D and Welzel P.
Tetrahedron Letters, 24(47), 5201-5204 (1983)
Toward elucidation of the inhibition mechanism of phospholipase A< sub> 2</sub> by manoalide: selectively modified amino acid residues by manoalide analogues.
Katsumura S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2(10), 1267-1268 (1992)
Miguel Peña-López et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(8), 1686-1694 (2012-01-24)
Aryl and alkenylgold(I) phosphanes react regioselectively with allylic electrophiles such as cinnamyl and geranyl halides (bromide, chloride and acetates) under palladium catalysis in THF at 80 °C to afford the α-substitution product with moderate to high yields. When the reaction
Minju Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13945-13945 (2018-09-19)
We report a strategy for the human-like smelling of a rose scent utilizing olfactory receptor nanodisc (ND)-based bioelectronic nose devices. In this strategy, a floating electrode (FE)-based carbon nanotube (CNT) field effect transistor (FET) was functionalized with human olfactory receptor