Merck
35346
Supelco
Pyraflufen-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Ethyl [2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxy]acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H13Cl2F3N2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
413.18
Beilstein:
11519423
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)COc1cc(c(F)cc1Cl)-c2nn(C)c(OC(F)F)c2Cl
InChI
1S/C15H13Cl2F3N2O4/c1-3-24-11(23)6-25-10-4-7(9(18)5-8(10)16)13-12(17)14(22(2)21-13)26-15(19)20/h4-5,15H,3,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APTZNLHMIGJTEW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Pyraflufen-ethyl is a herbicide which belongs to the phenylpyrazole class. It is used in controlling annual and perennial broadleaf weeds. The mode of action involves inhibiting the enzyme activity of protoporphyrinogen oxidase (Protox).
Alkalmazás
Pyraflufen-ethyl may be used as a reference standard for the determination of pyraflufen-ethyl herbicide content in fruits and soil samples by high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Parthenium hysterophorus L. control in response to pyraflufen-ethyl application.
Fernandez J V, et al.
Crop Protection, 57, 35-37 (2014)
Herbicidal activity and characteristics of pyraflufen-ethyl for controlling broad-leaved weeds in cereals.
Tsutomu M, et al.
Journal of pest science, 27(1), 39-46 (2002)
Analysis of pyraflufen-ethyl residues in apples and soil by high-performance liquid chromatography.
Wang H, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 87(2), 99-109 (2007)