Fontos dokumentumok
48798
Geraniol
analytical standard
Szinonimák:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.31 (vs air)
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.478
bp
229-230 °C (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?