Merck
75831
Supelco
Santalol, α- and β-isomers
analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥80% (sum of isomers)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.507 (lit.)
bp
101-103 °C/0.1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC\C(=C\CC[C@]1([C@@H]2C[C@@H](CC2)C1=C)C)\C
InChI
1S/C15H24O/c1-11(10-16)5-4-8-15(3)12(2)13-6-7-14(15)9-13/h5,13-14,16H,2,4,6-10H2,1,3H3/b11-5+/t13-,14+,15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OJYKYCDSGQGTRJ-INLOORNJSA-N
Alkalmazás
Santalol, α- and β-isomers are used as analytical standards for the quantification of the analytes in fragrances using flow-modulation comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to mass spectrometry (FM GCxGC/MS).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)