Merck
234133
Sigma-Aldrich
Quinoline Yellow
Dye content 95 %
Szinonimák:
Solvent yellow 33
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
273.29
Colour Index szám:
47000
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
leírás
spirit soluble
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
összetétel
Dye content, 95%
technika/technikák
titration: suitable
mp
240 °C
oldhatóság
chloroform: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep yellow
λmax
439 nm
Amax
1.16 at 285-291 nm in methanol at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C1C(c2ccc3ccccc3n2)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C18H11NO2/c20-17-12-6-2-3-7-13(12)18(21)16(17)15-10-9-11-5-1-4-8-14(11)19-15/h1-10,16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZMJMCDDWKSTTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Quinoline Yellow belongs to the class of quinophthalone dyes. It is generally used as a food colorant. Quinoline Yellow is anionic in nature and is used to dye wool and silk. Studies show that Quinoline Yellow is not genotoxic or carcinogenic. It is considered to be safe for human health.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M J Palazzolo et al.
Contact dermatitis, 9(5), 367-371 (1983-09-01)
The certified drug and cosmetic dye substance known as D & C Yellow No. 11 [2-(2-quinolyl)-1,3 indandione] was tested for its dermal sensitization potential in guinea pigs. An induction regimen consisting of a single footpad injection of Complete Freund's Adjuvant
Allergic contact dermatitis to D & C yellow 11 in a hair cream.
B Monk
Contact dermatitis, 17(1), 57-58 (1987-07-01)
Encyclopedia of Food Safety (2013)
Heinrich Zollinger
Color Chemistry: Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments (2003)
Michael Saltmarsh, Mike Saltmarsh
Essential Guide to Food Additives (2013)