Fontos dokumentumok
ERMEF001
Biodiesel
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
biofuels
environmental
format
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMEF001
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)