Fontos dokumentumok
8.01539
Sigma-Aldrich
Butylamine
for synthesis
Szinonimák:
Butylamine, 1-Aminobutane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
73.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-699-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
93 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
290 °C
hatékonyság
371.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
625 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.5-9.8 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
76-78 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -12 °C (DIN 51755 Part 1)
sűrűség
0.74 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NCCCC
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Cobalt Metal–Organic Framework Microcrystalline Particles: This study presents the use of butylamine in the synthesis of cobalt-based metal-organic frameworks (MOFs), which exhibit strong electrocatalytic activities and controlled morphologies (RK Kamlekar, M Pannipara, AG Al-Sehemi, 2024).
  • Fast Carbon Dioxide–Epoxide Cycloaddition Catalyzed by Ionic Liquids: The research explores the catalytic role of ionic liquids in reactions between carbon dioxide and epoxides, with butylamine enhancing the reaction rates for producing non-isocyanate polyurethanes (M Rebei, C Červinka, A Mahun, P Ecorchard, 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.736 - 0.738
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup