Merck
38383
Supelco
1-Methylnaphthalene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
Beilstein:
506793
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
öngyulladási hőmérséklet
984 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Thiloka C Ariyasena et al.
Journal of chromatography. A, 1361, 240-254 (2014-08-30)
Retention factors on several columns and at various temperatures using gas chromatography and from reversed-phase liquid chromatography on a SunFire C18 column with various mobile phase compositions containing acetonitrile, methanol and tetrahydrofuran as strength adjusting solvents are combined with liquid-liquid