Fontos dokumentumok
8.20809
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalene
for synthesis
Szinonimák:
1-Methylnaphthalene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
201-966-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥94.0% (GC)
gőznyomás
2 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥94.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
529 °C
hatékonyság
1840 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.7-6.5 % (v/v)
bp
244-245 °C/1013 mbar
mp
<-30 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 82 °C
oldhatóság
0.026 g/L
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Solvent-assisted microextraction: 1-Methylnaphthalene was used in the development of sponge-like porous manganese(II, III) oxide coatings for solvent-assisted solid-phase microextraction, demonstrating its utility in environmental monitoring and analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (Saraji and Nobakht, 2022).
  • Catalytic applications: As a tar-type compound, 1-Methylnaphthalene was investigated for its degradation under mild conditions using TiO2-supported Pd catalysts, emphasizing its importance in industrial applications for cleaner production technologies (Raad et al., 2021).
  • Advanced oxidation processes: Research involving nano-MoO2 and peroxymonosulfate demonstrated the effective degradation of PAH derivatives, including 1-Methylnaphthalene, underscoring its relevance in water treatment technologies and pollution control (Chen et al., 2021).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup